L119
L-703,606 oxalate salt hydrate
solid
Sinonimo/i:
cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-iodophenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine oxalate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 11 mg/mL
H2O: slightly soluble <2 mg/mL
Stringa SMILE
O.OC(=O)C(O)=O.Ic1ccccc1CN[C@@H]2C3CCN(CC3)[C@@H]2C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H29IN2.C2H2O4.H2O/c28-24-14-8-7-13-23(24)19-29-26-22-15-17-30(18-16-22)27(26)25(20-9-3-1-4-10-20)21-11-5-2-6-12-21;3-1(4)2(5)6;/h1-14,22,25-27,29H,15-19H2;(H,3,4)(H,5,6);1H2/t26-,27-;;/m1../s1
NJAUFRHNYIJKDW-AJUXDCMMSA-N
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?