K1757
Keratinocyte Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
powder
Potenza
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
18.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF7(2252)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of epithelial growth medium
- as a positive control for antigen to determine the activity of the antibody
- to analyze the influence of KGF associated with thermo-sterilized carboxymethyl chitosan (NOCCts) in the reduction of pericardial adhesions
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?