Key Documents
GF155
Sigma-Aldrich
Epidermal Growth Factor Protein, mouse
The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Sinonimo/i:
EGF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
Fattore di crescita epidermico, ricombinante di topo, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor, which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE)
Attività specifica
≥6.6 x 106 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Impurezze
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il fattore di crescita epidermico (EGF) è un fattore di crescita polipeptidico che stimola la proliferazione di un'ampia gamma di cellule epidermiche ed epiteliali. L′EGF murino ricombinante è una proteina di 6,2 kDa che contiene 54 residui amminoacidici.
Origine del prodotto: E.coli
Applicazioni
Il fattore di crescita epidermico (EGF) è un fattore di crescita polipeptidico che stimola la proliferazione di un'ampia gamma di cellule epidermiche & epiteliali.
Per la maggioranza delle applicazioni in vitro, l'EGF esercita la sua attività biologica in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,5 e 25,0 ng/mL. Le cellule che rispondono sono (elenco parziale): cellule epidermiche mesoteliali.
Linkage
Sostituisce: GF123
Stato fisico
Liofilizzato a partire da fosfato di sodio 10 mM sterilizzato mediante filtrazione, pH 7,5, senza additivi.
Stoccaggio e stabilità
L'EGF liofilizzato, benché stabile a temperatura ambiente, si conserva meglio essiccato a -20 °C. Ricostituire con acqua a una concentrazione di 0,1 - 1 mg/mL. Questa soluzione può essere diluita in altre soluzioni tamponate e conservata a 4 °C per 1 settimana o a -20 °C per un futuro utilizzo. l′EGF ricostituito deve essere conservato a -20 °C in aliquote non diluite al massimo per un anno.
Risultati analitici
Attività specifica: l'EGF di topo mantiene la sua piena attività biologica se confrontato con gli standard. La DE50, determinata sulla base dell'attività mitogena dose-dipendente sulle cellule BALB/c 3T3, è ≤ 0,15 ng/mL.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Min-Yi Ou et al.
Development (Cambridge, England), 147(10) (2020-04-24)
Cortex development is controlled by temporal patterning of neural progenitor (NP) competence with sequential generation of deep and superficial layer neurons, but underlying mechanisms remain elusive. Here, we report a role for heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 (HNRNPA3) in regulating the