L106
Loxapine succinate salt
solid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Ideatore
Watson
Stringa SMILE
CN(CC1)CCN1C2=NC3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=C(Cl)C=C4.OC(CCC(O)=O)=O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR7(3363)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?