Documenti fondamentali
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
Sinonimo/i:
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Melatonin receptor antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3