K0890
Anti-Potassium Channel KV11.3 (erg3)
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-KCNH7, Anti-ether-a-go-go-related channel 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot: 1:300 using rat brain lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNH7(90134)
mouse ... Kcnh7(170738)
rat ... Kcnh7(170739)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol