JN0007
Sabeluzole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(RS)-1-(4-(Benzo[d]thiazol-2-yl(methyl)amino)piperidin-1-yl)-3-(4-fluorophenoxy)propan-2-ol, (RS)-1-[4-[1,3-Benzothiazol-2-yl(methyl)amino]-1-piperidyl]-3-(4-fluorophenoxy)propan-2-ol, (RS)-4-(2-Benzothiazolylmethylamino)-a-[(4-fluorophenoxy)methyl]-1-piperidineethanol, Arbetuzole, R 58 735, R 58,735, R 58735, R-58,735, R058735, R58 735, R58735
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)OCC(O)CN2CCC(CC2)N(C)c3[s]c4c(n3)cccc4
InChI
1S/C22H26FN3O2S/c1-25(22-24-20-4-2-3-5-21(20)29-22)17-10-12-26(13-11-17)14-18(27)15-28-19-8-6-16(23)7-9-19/h2-9,17-18,27H,10-15H2,1H3
IGMKTIJBFUMVIN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)