J4644
Anti-phospho-JNK1/2 (pThr183/pTyr185) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-SAPK (pTpY183/185), Anti-phospho-Stress Activated Protein Kinase (pTpY183/185), Anti-phospho-c-Jun N-terminal Kinase 1/2 (pTpY183/185)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunocytochemistry: 1:250
immunofluorescence: 1:250
immunohistochemistry: Assay Dependent
western blot: 1:200-1:2000 (using human 293 cells treated with UV radiation)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPK8(5599)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Anti-phospho-JNK1/2 (SAPK) (pThr183/pTyr185 ) specifically recognizes the endogenous, active forms of JNK1 and 2 phosphorylated at threonine 183 and tyrosine 185.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?