SRP3109
MCP-1/MCAF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CCL2, MCAF, Monocyte Chemotactic Protein-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
8.6 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCL2(6347)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a chemokine supplement in the alpha minimal essential medium for culturing neurons to test its effect on JmjC histone demethylase (Jmjd2a) mRNA
- as a component of Dulbecco′s Modified Eagle (DMEM) medium, as a positive chemoattractant control in HeLa cells for migration assay
- as a chemoattractant to induced macrophage chemotaxis
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3