Key Documents
J1625
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
Powder
Sinonimo/i:
Eosin−Methylene Blue
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
Jenner′s stain, suitable for blood stain
Forma fisica
powder
Colore
dark green to very dark green
Solubilità
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Compatibilità
suitable for blood stain
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
WGK 3