I5505
Indoxyl phosphate disodium salt
≥94% (HPLC), crystalline
Sinonimo/i:
3-Indoxyl phosphate disodium salt, Disodium 3-indoxyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Indoxyl phosphate disodium salt, crystalline
Saggio
≥94% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
crystalline
Solubilità
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?