I4657
Insulin-like Growth Factor-I Receptor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
IGF-I Receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
α-chain ~120 & 150 kDa
β subunit ~46 & 50 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.