I1782
Inosine Monophosphate Dehydrogenase Type II human
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
IMP:NAD oxidoreductase, IMPDH II
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
solution
Attività specifica
≥0.05 units/mg protein
PM
~55 kDa
Confezionamento
vial of ≥0.002 unit
N° accesso UniProt
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IMPDH2(3615)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1