I0763
N9-Isopropylolomoucine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2′-Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C17H22N6O/c1-12(2)23-11-20-14-15(19-10-13-6-4-3-5-7-13)21-17(18-8-9-24)22-16(14)23/h3-7,11-12,24H,8-10H2,1-2H3,(H2,18,19,21,22)
WHDJEAZLMYPLGL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)