I0138
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) antibody produced in mouse
clone RG-16, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Rabbit Immunoglobulins (IgG, IgA, IgM)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RG-16, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Non deve reagire con
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
tecniche
indirect ELISA: 1:10,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol