MAB1302
Mouse Anti-Human IgG Antibody, clone HP6017, Fc
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP6017, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR2B(2213)
Specificità
human IgG subclass 1 100%
human IgG subclass 2 100%
human IgG subclass 3 100%
human IgG subclass 4 100%
human IgG Pan 100%
human IgG Fc 100%
human IgG Fab .12%
Isoelectric Focusing: mean pI 8.0
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Radio-immunoassay (RIA)
Immunobloting.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2