Documenti fondamentali
HS206371C
Transfer Pipette
working volume 1 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations 0.25 mL
Confezionamento
pack of 500 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206371C
Capacità
5 mL
Volume d’esercizio
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caratteristiche e vantaggi
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS206371C-500EA4065265820240