H7541
IL-10 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Interleukin-10 human, IL-10
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Interleukin-10 human, IL-10, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤1.5 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 17 kDa (glycosylated)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1EU/mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL10(3586)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?