G2904
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG antibody produced in mouse
clone GT-34, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
GT-34, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
sheep, goat, bovine
Non deve reagire con
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
tecniche
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunoelectrophoresis
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?