H6030
Anti-HSV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Herpes Simplex Virus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1.0 μg/mL
western blot: 2.5 μg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)