H4881
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Applicazioni
- as a component of the maturation medium for hepatic differentiation
- in the corticosterone (CORT) treatment to study its effect on astrocyte-like neural stem cell proliferation in the area postrema of the adult mouse brain
- in cortisol incubation experiments to study the effect of cortisol on the expression and function of sodium-chloride cotransporter (NCC) in zebrafish embryos
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?