H4663
HMBA
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
10-[(3-Hydroxy-4-methoxybenzylidene)]-9(10H)-anthracenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble 34 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1O)\C=C2\c3ccccc3C(=O)c4ccccc24
InChI
1S/C22H16O3/c1-25-21-11-10-14(13-20(21)23)12-19-15-6-2-4-8-17(15)22(24)18-9-5-3-7-16(18)19/h2-13,23H,1H3
MQLACMBJVPINKE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)