H4398
DL-β-Hydroxypalmitic acid
≥98%
Sinonimo/i:
3-Hydroxyhexadecanoic acid
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(17)14-16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
CBWALJHXHCJYTE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3