H3661
4′-Hydroxydiclofenac
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-Hydroxy Diclofenac
Saggio
≥98% (HPLC)
Confezionamento
vial of 5 mg
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?