H0913
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys9) antibody, Mouse monoclonal
clone AH3-120, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-H3K9ac
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AH3-120, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17 kDa
Reattività contro le specie
human, bovine, Caenorhabditis elegans, frog, Drosophila, chicken, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell extract of mouse fibroblasts 3T3 cell line treated with sodium butyrate
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2