Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
06-942
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Specificità
Istone H3 acetilato in posizione 9.
Si sottolinea comunque che questa sequenza peptidica è condivisa da un′ampia varietà di specie animali e vegetali.
Immunogeno
Epitopo: regione circostante H3K9ac
Peptide sintetico coniugato con KLH (ARTKQTARK(Ac)STG-C) corrispondente agli amminoacidi 1-12 dell′istone H3 con Lys9 acetilata.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-acetil-istone H3 (Lys9) è un anticorpo monoclonale di coniglio per la rivelazione dell′istone H3 acetilato in lisina 9. Questo anticorpo purificato, noto anche con il nome di anti-H3K9Ac, il cui uso è descritto in pubblicazioni peer-reviewed, è stato specificamente verificato mediante dot blot (DB) e convalidato per saggi di WB, ChIP, ChIP-seq, FC.
Saggio di immunoprecipitazione della cromatina/ChIP-seq: un lotto rappresentativo ha causato l′immunoprecipitazione dell′acetil-istone H3 (Lys9) in 5 µg di lisato di cellule HeLa.
Saggio Dot Blot: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha rivelato l′acetil-istone H3 (Lys9) nell′array Absurance Histone H3 Antibody Specificity (N° Cat. 16-667) e nell′array Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity (N° Cat. 16-665).
Saggio di citometria a flusso: 0,25 µ di questo anticorpo di un lotto rappresentativo hanno permesso di rivelare l′acetil-istone H3 (Lys9) in 1X10E6 cellule HEK293.
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa trattato con butirrato di sodio.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:10.000 ha permesso di rivelare l′acetil-istone H3 (Lys9) in 10 µg di lisato di cellule HeLa trattate con butirrato di sodio.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~17 kDa. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 04-1003
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 30%.
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
N.B.: La variabilità di temperatura del congelatore può portare la temperatura al di sotto dei -20°C, con conseguente congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo conservate.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Myc and Miz-1 have coordinate genomic functions including targeting Hox genes in human embryonic stem cells.
Varlakhanova, N; Cotterman, R; Bradnam, K; Korf, I; Knoepfler, PS
Epigenetics & Chromatin null
Regulation of immunity and disease resistance by commensal microbes and chromatin modifications during zebrafish development.
Galindo-Villegas, J; Garcia-Moreno, D; de Oliveira, S; Meseguer, J; Mulero, V
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
N-Myc and GCN5 regulate significantly overlapping transcriptional programs in neural stem cells.
Martinez-Cerde?o, V; Lemen, JM; Chan, V; Wey, A; Lin, W; Dent, SR; Knoepfler, PS
Testing null
Chromatin decondensation and nuclear reorganization of the HoxB locus upon induction of transcription.
Chambeyron, S; Bickmore, WA
Genes & Development null
Distinct patterns of histone methylation and acetylation in human interphase nuclei.
M Skalnikova, E Bartova, V Ulman, P Matula, D Svoboda, A Harnicarova, M Kozubek, S Kozubek
Physiological Research null