GW20073F
Anti-Complement C3 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AHUS5, Anti-ARMD9, Anti-ASP, Anti-C3a, Anti-C3b, Anti-CPAMD1, Anti-HEL-S-62p
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-20073F
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C3(718)
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?