Key Documents
GHS3128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Forma fisica
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
6 g/L
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Altre note
6 g/L certified hematoxylin
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1