395B
Periodic Acid-Schiff (PAS) Staining System
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
Expiry date on the label.
Livello qualitativo
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (kit only) 100 mL
- Periodic Acid Solution (395-1) 2 x 100
- Schiff's Reagent (kit only) 4 x 50
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.