Documenti fondamentali
GE80-1106-99
Glass Plates
unframed, H × W × D 125 mm × 260 mm × 3 mm, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Alt. × largh. × prof.:
125 mm × 260 mm × 3 mm
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80110699
Alt. × largh. × prof.
125 mm × 260 mm × 3 mm
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)