Documenti fondamentali
GE80-1106-29
Glass Plates
unframed, H × W × D 125 mm × 260 mm × 1 mm, pack of 15 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 15 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80110629
Alt. × largh. × prof.
125 mm × 260 mm × 1 mm
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE80-1106-294061826022306