GE17152104011150
Sera-Mag™ SpeedBeads Protein A/G particles
Cytiva 17152104011150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Protein A/G particles)
Forma fisica
suspension (1% Solids)
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17152104011150
Concentrazione
10 mg/mL
Dimens. media delle particelle
1 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sera-Mag and Sera-Mag SpeedBeads provide cost effective magnetic bead separation technology for molecular biology applications, nucleic acid isolation, and research immunoassays.
Protocolli
Sera-Mag™ SpeedBeads Magnetic Protein A/G-Particles Protocol