GE17-0716-01
HiTrap® NHS-activated High Performance
Cytiva 17-0716-01, pack of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
High-Performance Affinity Chromatography
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
N-hydroxysuccinimide (NHS)
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0716-01
Condizioni di stoccaggio
(100% Isopropanol)
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
highly cross-linked 6% agarose
Dimens. media delle particelle
34 μm
ligand dependent
3-12(Ligand dependent)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
HiTrap® NHS-activated HP is a prepacked ready to use, column for preparative affinity chromatography. The special design of the column, together with the medium, provide fast, simple and easy separations in a convenient format. The column can be operated with a syringe, peristaltic pump or liquid chromatography system such as AKTAdesign or FPLC™ System.
Caratteristiche e vantaggi
- For coupling ligands via primary amines.
- Simple coupling, carried out at close to neutral pH.
- Delivered in 100% isopropanol to protect the active groups.
- 10 μmol NHS groups/mL medium.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)