GE10600120
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600120
Largh. × lungh. foglio
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Descrizione generale
Amersham™ Protran® Supported Sandwich NC contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham™ Protran® Supported nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
Caratteristiche e vantaggi
- Precut Amersham Protran 0.2 µm supported nitrocellulose membranes.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)