GE10600080
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600080
Largh. × lungh. foglio
100 mm × 100 mm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Membrana per blotting in nitrocellulosa, fornisce eccellenti livelli di sensibilità e risoluzione con basso rumore di fondo nelle applicazioni di Western blotting con rilevamento fluorescente.
Applicazioni
La membrana per Western blotting Amersham™ Protran® Premium, in nitrocellulosa può essere usata in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths makes the membrane suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing.
- High binding capacity (173 – 203 µg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000) reduces risk of "blow-through".
- Available in popular precut sizes for laboratory application.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600080 | 4061834082811 |