Key Documents
GE10600013
Membrane in nitrocellulosa Amersham Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600013
Largh. × lungh. rotolo
150 mm × 4 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Membrana per blotting in nitrocellulosa, fornisce eccellenti livelli di sensibilità e risoluzione con basso rumore di fondo nelle applicazioni di Western blotting con rilevamento fluorescente.
Applicazioni
La membrana per Western blotting Amersham Protran® Premium, in nitrocellulosa può essere usata in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • Provides high binding capacity (162 - 180 μg IgG/cm2) and excellent sensitivity.
  • Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane can be used for proteins of a wide range of molecular weights.
  • Suitable for all protein blotting applications.
  • Popular precut sizes are available for laboratory application.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame