GE10600008
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600008
Largh. × lungh. rotolo
200 mm × 4 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Membrana per blotting in nitrocellulosa, fornisce eccellenti livelli di sensibilità e risoluzione con basso rumore di fondo nelle applicazioni di Western blotting con rilevamento fluorescente.
Applicazioni
La membrana per Western blotting Amersham™ Protran® Premium, in nitrocellulosa può essere usata in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Has high binding capacity (162 – 180 μg IgG/cm2)
- Appropriate for proteins with different molecular weights
- Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane is suitable for all ECL Western blotting systems and protein blotting applications
- For laboratory use, precut sizes are available
- Offers excellent sensitivity, resolution, and low background
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva