GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
Sinonimo/i:
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear silicone
Sterilità
(non-sterile)
non-sterile
Caratteristiche
wells 4
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 103240
Lungh. × largh. esterne
61 mm × 24 mm
Superficie del pozzetto
0.6 cm2
Capacità del pozzetto
(50-100 μL)
Diam.pozzetto × prof.
9 mm × 1 mm
Pozzetti
4
Descrizione generale
Applicazioni
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL103240-10EA | 4061832398020 |