Key Documents
G9662
Sigma-Aldrich
4β-Galactobiose
≥90%
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→4)-D-Gal, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactopyranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Forma fisica
powder or solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-HEJLOQJISA-N
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
O-Glycans