G7900
Monoclonal Anti-Glycophorin A (α) antibody produced in mouse
ascites fluid, clone E4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
E4, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
agglutination assay: 1:800 using human erythrocytes
flow cytometry: suitable using bone marrow nucleated cells
indirect immunofluorescence: suitable using bone marrow nucleated cells
western blot: suitable using extracts of human red blood cell ghosts
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GYPA(2993)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- agglutination assay at a working dilution of 1:800 using human erythrocytes
- flow cytometry using bone marrow nucleated cells
- indirect immunofluorescence using bone marrow nucleated cells
- western blot using extracts of human red blood cell ghosts
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?