G7274
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, Hemicalcium DL-glycerate, hemi-Calcium DL-glycerate
Saggio
≥98% (GC)
Stato
crystalline
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
<18% water (Karl Fischer)
Colore
beige
Punto di fusione
134 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
Cationi in tracce
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?