G6282
Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
clone GAL-40, ascites fluid
Sinonimo/i:
Mouse Anti-beta-Galactosidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GAL-40, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bacteria
tecniche
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:1,000 using denatured-reduced Escherichia coli β-galactosidase
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?