G4913
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-GAD 65
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 65 (514-530) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, pig, human, rat
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using tissue sections of rat pancreas
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
It is also suitable for immunohistochemistry at a working dilution of 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rat pancreas and for microarray.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)