G1424
Globomycin from Streptomyces hagronensis
Sinonimo/i:
Globomycin, Glycine, N-(N-(N-(N-(N-(3-hydroxy-2-methyl-1-oxononyl)-N-methylleucyl)-L-alloisoleucyl)-L-seryl)-L-allothreonyl)-, rho-lactone, SF 1902
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces hagronensis
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
InChI
1S/C32H57N5O9/c1-9-11-12-13-14-24-20(6)32(45)37(8)23(15-18(3)4)29(42)35-26(19(5)10-2)31(44)34-22(17-38)28(41)36-27(21(7)39)30(43)33-16-25(40)46-24/h18-24,26-27,38-39H,9-17H2,1-8H3,(H,33,43)(H,34,44)(H,35,42)(H,36,41)
VFGBXFZXJAWPOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Globomycin, a new peptide antibiotic with spheroplast-forming activity. I. Taxonomy of producing organisms and fermentation.: This study explores the taxonomy of the producing organisms of Globomycin and details the fermentation processes involved. This antibiotic shows spheroplast-forming activity, indicating its potential application in targeting bacterial cell wall synthesis (Inukai et al., 1978).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3