P4932
Polymyxin B sulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Polymixin, Polymixin B, Polymixin B sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Polymyxin B sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
≥6,000 USP units per mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: peptide
Applicazioni
- for the treatment of BAC-1.2F5 murine macrophages as an LPS (lipopolysaccharide) inhibitor
- as positive and negative control during microbicidal concentration (MCC) assay
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial spectrum: Has bactericidal action on most gram-negative bacilli††, including E. Coli and on most fungi and gram-positive bacteria.
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3