G0657
GROα human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MGSA, Melanoma Growth Stimulating Activity
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
1.0-4.0 ng/mL
PM
~7.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CXCL1(2919)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?