G0259
D-Glucosaminic acid
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
235 °C
Solubilità
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?