F8888
Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
direct immunofluorescence: 1:320 using human peripheral blood lymphocytes
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320 using human tonsil
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol