A5670
Anti-Pig IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Pig Antibodies, Anti-Pig Antibodies - Anti-Pig IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit, Anti-Swine IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig
tecniche
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:150,000 (chemiluminescent)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?