Key Documents
F4125
Sigma-Aldrich
Ficina
saline suspension, ≥1.0 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
fig tree (latex)
Forma fisica
saline suspension
Attività specifica
≥1.0 units/mg protein (biuret)
PM
23.8 kDa
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Ficin from fig tree latex exists in multiple isoforms. The isoforms are prone to autolysis at varying temperature and tend to degrade during long term storage. It is a sulfhydryl protease with eight cysteine residues and is stabilized by three disulfide bridges.
Coefficiente di estinzione: E1% = 21,0 (280 nm)
pI: 9,0
Applicazioni
Ficin from fig tree latex has been used:
  • in the electron paramagnetic resonance (EPR) and steady-kinetic measurements for assessing its peroxidase functionality
  • for the digestion of eye tissue sections prior to immunostaining and immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
La ficina è classificata come proteasi tiolica. Contiene una singola cisteina reattiva nel sito attivo. L′omologia degli amminoacidi del sito attivo è simile a quella della papaina. La ficina scinde le proteine in corrispondenza del lato carbossilico di Gly, Ser, Thr, Met, Lys, Arg, Tyr, Ala, Asn e Val. La Km del substrato cromogenico pGlu-Phe-Leu-p-nitroanilina è di 0,43 mM. La ficina è inibita da: iodoacetamide, acido iodoacetico, N-etilmaleimide, cloruro mercurico, DFP (diisopropil fluorofosfato), TLCK (Na-p-Tosil-lisina clorometil chetone) e TPCK (N-Tosil-L-fenilalanina clorometil chetone). La ficina può essere utilizzata per generare frammenti F (ab′)2 ad alta resa a partire dalla IgG1 di topo.
Definizione di unità
One unit will produce a ΔA280 of 1.0 per min at pH 7.0 at 37 °C when measuring TCA soluble products from casein in a final volume of 10 mL (1 cm light path).
Stato fisico
Suspension in 2.0 M NaCl and 0.03 M cysteine, pH 5.0
Nota sulla preparazione
2× Crystallized
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Substrato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Lens-specific VEGF-A expression induces angioblast migration and proliferation and stimulates angiogenic remodeling
Ash JD and Overbeek PA
Developmental Biology, 223(2), 383-398 (2000)
Purification and autolysis of the ficin isoforms from fig (Ficus carica cv. Sabz) latex
Zare H, et al.
Phytochemistry, 87, 16-22 (2013)
Transgenic expression of leukemia inhibitory factor (LIF) blocks normal vascular development but not pathological neovascularization in the eye
Ash J, et al.
Molecular Vision, 11, 298-308 (2005)
Robertson D Davenport et al.
Transfusion, 44(6), 849-852 (2004-05-26)
Cefotetan can cause severe immune hemolytic anemia that may persist long after the drug is discontinued. To study the binding of cefotetan to RBCs, patients who received cefotetan were followed and tested for the presence of antibody to cefotetan. Patients
V B Reddy et al.
The British journal of dermatology, 163(3), 532-535 (2010-05-25)
Bromelain, ficin and papain are cysteine proteases from plants that produce itch upon injection into skin. Their mechanism of action has not been considered previously. To determine the mechanism by which these proteases function. The ability of these proteases to
Protocolli
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.